Tisk…
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302002-1G PC302002-5G PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA 2070 CZK
APOSPC302002-1G APOSPC302002-5G APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142840
CAS číslo: 862255-56-9