2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302001-1G
PC302001-5G
PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA
870
CZK
APOSPC302001-1G
APOSPC302001-5G
APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₇F₃O MW: 176,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660356 CAS číslo: 883267-70-7 |