Tisk…
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 3540 CZK
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972479
CAS číslo: 886761-76-8