Tisk…
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 1990 CZK
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Bod varu: 127…129 °C/9mmHg
Bod tání: 47…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007233
CAS číslo: 401-99-0
EINECS: 206-935-2