Tisk…
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3016T-25G PC3016T-5G PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA 3540 CZK
APOSPC3016T-25G APOSPC3016T-5G APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Vzorec: C₆H₆F₄O₄
Bod varu: 177…178 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043947
CAS číslo: 356-36-5