Tisk…
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 1460 CZK
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Vzorec: C₁₄H₆F₈
Bod tání: 148…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000314
CAS číslo: 26475-18-3