Tisk…
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3015M-100G PC3015M-25G
APOSPC3015M-100GEA 11810 CZK
APOSPC3015M-100G APOSPC3015M-25G
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dimethyl hexafluoroglutarate
Vzorec: C₇H₆F₆O₄
Bod varu: 100 °C/34mmHg
Hustota: 1,4856 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155851
CAS číslo: 1513-62-8