Tisk…
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3014-25G PC3014-5G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 3380 CZK
APOSPC3014-25G APOSPC3014-5G APOSPC3014-100G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BFNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03092929
CAS číslo: 819849-20-2