Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301205-1G PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA 8300 CZK
APOSPC301205-1G APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Vzorec: C₉H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064186
CAS číslo: 63416-70-6