Tisk…
Cinacalcet hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301203-1G PC301203-5G
APOSPC301203-1GEA 1750 CZK
APOSPC301203-1G APOSPC301203-5G
Cinacalcet hydrochloride
Cinacalcet hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₂F₃N·HCl
MDL Number: MFCD08067750
CAS číslo: 364782-34-3