Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 827 CZK
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod varu: 105,5…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128900
CAS číslo: 112110-07-3