Tisk…
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 10910 CZK
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216.200 g/mol
Bod tání: 237…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115668
CAS číslo: 409108-13-0