Tisk…
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC301100-100G
APOSPC301100-100GEA 4200 CZK
APOSPC301100-100G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈ClFN₂O₃
MW: 282,6600 g/mol
Bod tání: 222…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458865
CAS číslo: 100361-18-0