Tisk…
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl perfluorosuberate
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 38690 CZK
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Vzorec: C₁₀H₆F₁₂O₄
Bod varu: 152 °C/60mmHg
Bod tání: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044088
CAS číslo: 2062-20-6