Tisk…
3,4-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3009T-1G
APOSPC3009T-1GEA 3540 CZK
APOSPC3009T-1G
3,4-Dimethylbenzotrifluoride 97%
3,4-Dimethylbenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₉F₃
Bod varu: 70 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 78164-31-5