Tisk…
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300970-1G PC300970-250MG
APOSPC300970-1GEA 9530 CZK
APOSPC300970-1G APOSPC300970-250MG
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26099166
CAS číslo: 1644281-87-7