Tisk…
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 7080 CZK
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703547
CAS číslo: 1086376-61-5