Tisk…
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 622 CZK
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Bod tání: 168…171 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095100
CAS číslo: 352534-79-3