Tisk…
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300809-250MG
APOSPC300809-250MGEA 3110 CZK
APOSPC300809-250MG
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205199
CAS číslo: 1737-21-9