Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 1580 CZK
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂F₃IN₂
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064883
CAS číslo: 866638-72-4