2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3008-100MG
PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA
827
CZK
APOSPC3008-100MG
APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂ Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052283 CAS číslo: 166964-31-4 UN: 1759 ADR: 8,III |