Tisk…
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 3110 CZK
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774164
CAS číslo: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8,III