Tisk…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 3940 CZK
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258865
CAS číslo: 1018828-69-7