Tisk…
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300792-1G PC300792-250MG PC300792-5G
APOSPC300792-1GEA 6580 CZK
APOSPC300792-1G APOSPC300792-250MG APOSPC300792-5G
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11119963
CAS číslo: 1041535-26-5