Tisk…
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300753-1G
APOSPC300753-1GEA 5720 CZK
APOSPC300753-1G
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₇BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703540
CAS číslo: 1086376-15-9