Tisk…
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300714-1G PC300714-5G
APOSPC300714-1GEA 3580 CZK
APOSPC300714-1G APOSPC300714-5G
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274771
CAS číslo: 65568-55-0