Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 622 CZK
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660166
CAS číslo: 886500-80-7