Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 2570 CZK
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094995
CAS číslo: 503309-11-3