Tisk…
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300693-1G PC300693-10G PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA 6190 CZK
APOSPC300693-1G APOSPC300693-10G APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20037418
CAS číslo: 1372711-01-7