Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G PC300676-1G PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA 20070 CZK
APOSPC300676-10G APOSPC300676-1G APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N₃O
MW: 245,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027162
CAS číslo: 937604-44-9