Tisk…
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300675-1G PC300675-5G PC300675-10G
APOSPC300675-1GEA 4240 CZK
APOSPC300675-1G APOSPC300675-5G APOSPC300675-10G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203913
CAS číslo: 215434-40-5