4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300664-1G
PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA
5390
CZK
APOSPC300664-1G
APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₆F₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09042650 CAS číslo: 863675-89-2 |