Tisk…
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300644-1G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 3310 CZK
APOSPC300644-1G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311991
CAS číslo: 383907-17-3