Tisk…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300640-1G PC300640-10G PC300640-5G
APOSPC300640-1GEA 6190 CZK
APOSPC300640-1G APOSPC300640-10G APOSPC300640-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₄
MW: 293.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505041
CAS číslo: 1215458-83-5