Tisk…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 5290 CZK
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035943
CAS číslo: 545394-83-0