4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G
PC300623-5G
PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA
11540
CZK
APOSPC300623-10G
APOSPC300623-5G
APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₀F₃NO MW: 253,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08688475 CAS číslo: 106877-21-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |