Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 5290 CZK
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₁FO₂
MW: 218,227 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11190422
CAS číslo: 167091-96-5