Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 2280 CZK
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631896
CAS číslo: 137736-06-2