Tisk…
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 3540 CZK
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448326
CAS číslo: 869109-12-6