Tisk…
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 19150 CZK
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
MW: 252.67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11118518
CAS číslo: 1036594-37-2