Tisk…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 1660 CZK
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568236
CAS číslo: 1053656-91-9