Tisk…
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 4300 CZK
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
MW: 230,146 g/mol (anhy)
Bod tání: 232…234 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22682817
CAS číslo: 1018828-72-2