Tisk…
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 1660 CZK
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11122453
CAS číslo: 1042499-48-8