Tisk…
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 3020 CZK
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06375956
CAS číslo: 89810-01-5