Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300550-1G
PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA
4960
CZK
APOSPC300550-1G
APOSPC300550-5G
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₀F₃NO₂S MW: 289,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11505029 CAS číslo: 1217018-83-1 |