Tisk…
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 3110 CZK
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03153507
CAS číslo: 380453-90-7