Tisk…
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 3940 CZK
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100111
CAS číslo: 1002355-89-6