Tisk…
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 3940 CZK
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100110
CAS číslo: 1132650-51-1