Tisk…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300540-1G PC300540-250MG
APOSPC300540-1GEA 5200 CZK
APOSPC300540-1G APOSPC300540-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₇ClF₃NO₃
MW: 317.65 g/mol
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840267
CAS číslo: 105626-87-7