5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300526-1G
PC300526-5G
PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA
5000
CZK
APOSPC300526-1G
APOSPC300526-5G
APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₀F₃NO₄ MW: 289,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569312 CAS číslo: 874765-55-6 |